Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S4 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S4, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_417755.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 32366218 |
Nombre | 30S ribosomal protein S4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16045571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16085571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_417755.1 | |
30S ribosomal protein S4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
32366218 | |
Research Use Only | |
rpsD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ARYLGPKLKL SRREGTDLFL KSGVRAIDTK CKIEQAPGQH GARKPRLSDY GVQLREKQKV RRIYGVLERQ FRNYYKEAAR LKGNTGENLL ALLEGRLDNV VYRMGFGATR AEARQLVSHK AIMVNGRVVN IASYQVSPND VVSIREKAKK QSRVKAALEL AEQREKPTWL EVDAGKMEGT FKRKPERSDL SADINEHLIV ELYSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |