Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S4 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8613-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417755.1
30S ribosomal protein S4 Protein
Research Use Only
rpsD
Recombinant Protein
E. coli
ARYLGPKLKL SRREGTDLFL KSGVRAIDTK CKIEQAPGQH GARKPRLSDY GVQLREKQKV RRIYGVLERQ FRNYYKEAAR LKGNTGENLL ALLEGRLDNV VYRMGFGATR AEARQLVSHK AIMVNGRVVN IASYQVSPND VVSIREKAKK QSRVKAALEL AEQREKPTWL EVDAGKMEGT FKRKPERSDL SADINEHLIV ELYSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
32366218
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol