Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S3 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_417773.1
ID de gen (Entrez) 32441479
Nombre 30S ribosomal protein S3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16095571
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16015581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16005581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16025581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16035581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8614-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_417773.1
30S ribosomal protein S3 Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
32441479
Research Use Only
rpsC
Recombinant Protein
E. coli
GQKVHPNGIR LGIVKPWNST WFANTKEFAD NLDSDFKVRQ YLTKELAKAS VSRIVIERPA KSIRVTIHTA RPGIVIGKKG EDVEKLRKVV ADIAGVPAQI NIAEVRKPEL DAKLVADSIT SQLERRVMFR RAMKRAVQNA MRLGAKGIKV EVSGRLGGAE IARTEWYREG RVPLHTLRAD IDYNTSEAHT TYGVIGVKVW IFKGEILGGM AAVEQPEKPA AQPKKQQRKG RK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.