Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S21 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S21, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_417537.1
ID de gen (Entrez) 947577
Nombre 30S ribosomal protein S21 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16015591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16035591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16025591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16055591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065591
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8616-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_417537.1
30S ribosomal protein S21 Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
947577
Research Use Only
rpsU
Recombinant Protein
E. coli
PVIKVRENEP FDVALRRFKR SCEKAGVLAE VRRREFYEKP TTERKRAKAS AVKRHAKKLA RENARRTRLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.