Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Tight junction protein ZO-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001003140.1
ID de gen (Entrez) 403752
Nombre Tight junction protein ZO-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16055930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16045930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6798-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001003140.1
Tight junction protein ZO-1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
403752
Research Use Only
TJP1
Recombinant Protein
E. coli
VVATARGVFN NNGGVLSSIE TGVSIIIPQG AIPEGVEQEI YFKVCRDNSI LPPLDKEKGE TLLSPLVMCG PHGLKFLKPV ELRLPHCASM TPDGWSFALK SSDSSSGDPK TWQNKCLPGD PNYLVGANCV SVLIDHF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.