Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6646-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003050.1
Serum amyloid A Protein
Research Use Only
SAA1
Recombinant Protein
E. coli
QWYSFVSEAA QGAWDMWRAY SDMREANYKN SDKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRITDL LRFGDSGHGA EDSKADQAAN EWGRSGKDPN HFRPAGLPDK Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403585
50 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol