Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum Albumin / HSA / ALB Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5642-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003026.1
Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Research Use Only
ALB
Recombinant Protein
Yeast
EAYKSEIAHR YNDLGEEHFR GLVLVAFSQY LQQCPFEDHV KLAKEVTEFA KACAAEESGA NCDKSLHTLF GDKLCTVASL RDKYGDMADC CEKQEPDRNE CFLAHKDDNP GFPPLVAPEP DALCAAFQDN EQLFLGKYLY EIARRHPYFY APELLYYAQQ YKGVFAECCQ AADKAACLGP KIEALREKVL LSSAKERFKC ASLQKFGDRA FKAWSVARLS QRFPKADFAE ISKVVTDLTK VHKECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISTKLKECCD KPVLEKSQCL AEVERDELPG DLPSLAADFV EDKEVCKNYQ EAKDVFLGTF LYEYARRHPE YSVSLLLRLA KEYEATLEKC CATDDPPTCY AKVLDEFKPL VDEPQNLVKT NCELFEKLGE YGFQNALLVR YTKKAPQVST PTLVEVSRKL GKVGTKCCKK PESERMSCAE DFLSVVLNRL CVLHEKTPVS ERVTKCCSES LVNRRPCFSG LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADLCTLPEAE KQVKKQTALV ELLKHKPKAT DEQLKTVMGD FGAFVEKCCA AENKEGCFSE EGPKLVAAAQ AALV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403550
10 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol