Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) PNLIPRP1 / PLRP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001003319.2
ID de gen (Entrez) 404010
Nombre PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063800
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16083800
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16073800
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093800
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16013810
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6509-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001003319.2
PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
404010
Research Use Only
PNLIPRP1
Recombinant Protein
E. coli
KEVCYEQIGC FSDAEPWAGT AIRPLKVLPW SPERIGTRFL LYTNKNPNNF QTLLPSDPST IEASNFQTDK KTRFIIHGFI DKGEENWLLD MCKNMFKVEE VNCICVDWKK GSQTSYTQAA NNVRVVGAQV AQMLSMLSAN YSYSPSQVQL IGHSLGAHVA GEAGSRTPGL GRITGLDPVE ASFQGTPEEV RLDPTDADFV DVIHTDAAPL IPFLGFGTSQ QMGHLDFFPN GGEEMPGCKK NALSQIVDLD GIWEGTRDFV ACNHLRSYKY YSESILNPDG FASYPCASYR AFESNKCFPC PDQGCPQMGH YADKFAVKTS DETQKYFLNT GDSSNFARWR YGVSITLSGK RATGQAKVAL FGSKGNTHQF NIFKGILKPG STHSNEFDAK LDVGTIEKVK FLWNNNVVNP TFPKVGAAKI TVQKGEEKTV HSFCSESTVR EDVLLTLTPC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.