Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) PNLIPRP1 / PLRP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6509-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003319.2
PNLIPRP1 / PLRP1 Protein
Research Use Only
PNLIPRP1
Recombinant Protein
E. coli
KEVCYEQIGC FSDAEPWAGT AIRPLKVLPW SPERIGTRFL LYTNKNPNNF QTLLPSDPST IEASNFQTDK KTRFIIHGFI DKGEENWLLD MCKNMFKVEE VNCICVDWKK GSQTSYTQAA NNVRVVGAQV AQMLSMLSAN YSYSPSQVQL IGHSLGAHVA GEAGSRTPGL GRITGLDPVE ASFQGTPEEV RLDPTDADFV DVIHTDAAPL IPFLGFGTSQ QMGHLDFFPN GGEEMPGCKK NALSQIVDLD GIWEGTRDFV ACNHLRSYKY YSESILNPDG FASYPCASYR AFESNKCFPC PDQGCPQMGH YADKFAVKTS DETQKYFLNT GDSSNFARWR YGVSITLSGK RATGQAKVAL FGSKGNTHQF NIFKGILKPG STHSNEFDAK LDVGTIEKVK FLWNNNVVNP TFPKVGAAKI TVQKGEEKTV HSFCSESTVR EDVLLTLTPC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
404010
10 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol