Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP13 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | MMP13 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | MMP13 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056750
|
enQuireBio™
QP6933-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076750
|
enQuireBio™
QP6933-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066750
|
enQuireBio™
QP6933-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086750
|
enQuireBio™
QP6933-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096750
|
enQuireBio™
QP6933-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006760
|
enQuireBio™
QP6933-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
MMP13 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
MMP13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPLPSDGDDD LSEEDFQLAE RYLKSYYYPL NPAGILKKSA AGSVADRLRE MQSFFGLEVT GKLDDNTLDI MKKPRCGVPD VGEYNVFPRT LKWSKTNLTY RIVNYTPDLT HSEVEKAFKK AFKVWSDVTP LNFTRLHDGT ADIMISFGTK EHGDFYPFDG PSGLLAHAFP PGPNYGGDAH FDDDETWTSS SKGYNLFLVA AHEFGHSLGL DHSKDPGALM FPIYTYTGKS HFMLPDDDVQ GIQSLYGPGD EDPNPRHPKT PDKCDPSLSL DAITSLRGET MIFKDRFFWR LHPQQVDAEL FLTKSFWPEL PNRIDAAYEH PSRDLIFIFR GRKYWALNGY DILEGYPQKI SELGFPKEVK KISAAVHFED TGKTLFFSGN QVWSYDDTNQ IMDKDYPRLI EEDFPGIGDK VDAVYEKNGY IYFFNGPIQF EYNIWSKRIV RVMPANSLLW C | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |