Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP13 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6933-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076750
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
MMP13 Protein
Research Use Only
MMP13
Recombinant Protein
E. coli
LPLPSDGDDD LSEEDFQLAE RYLKSYYYPL NPAGILKKSA AGSVADRLRE MQSFFGLEVT GKLDDNTLDI MKKPRCGVPD VGEYNVFPRT LKWSKTNLTY RIVNYTPDLT HSEVEKAFKK AFKVWSDVTP LNFTRLHDGT ADIMISFGTK EHGDFYPFDG PSGLLAHAFP PGPNYGGDAH FDDDETWTSS SKGYNLFLVA AHEFGHSLGL DHSKDPGALM FPIYTYTGKS HFMLPDDDVQ GIQSLYGPGD EDPNPRHPKT PDKCDPSLSL DAITSLRGET MIFKDRFFWR LHPQQVDAEL FLTKSFWPEL PNRIDAAYEH PSRDLIFIFR GRKYWALNGY DILEGYPQKI SELGFPKEVK KISAAVHFED TGKTLFFSGN QVWSYDDTNQ IMDKDYPRLI EEDFPGIGDK VDAVYEKNGY IYFFNGPIQF EYNIWSKRIV RVMPANSLLW C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol