Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP-9 / CLG4B Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9280-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MMP-9 / CLG4B Protein
Research Use Only
MMP9
Recombinant Protein
Yeast
FQTFEGDLKW HHNDITYWIQ NYSEDLPRDV IDDAFARAFA VWSAVTPLTF TRVYGPEADI IIQFGVREHG DGYPFDGKNG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD EELWTLGKGV VVPTHFGNAD GAPCHFPFTF EGRSYSACTT DGRSDDTPWC STTADYDTDR RFGFCPSEKL YAQDGNGDGK PCVFPFTFEG RSYSTCTTDG RSDGYRWCST TADYDQDKLY GFCPTRVDSA VTGGNSAGEP CVFPFIFLGK QYSTCTREGR GDGHLWCATT SNFDRDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYSFT EGPPLHEDDV RGIQHLYGPR PEPEPQPPTA PPTAPPTVCA TGPPTTRPSE RPTAGPTGPP AAGPTGPPTA GPSEAPTVPV DPAEDICKVN IFDAIAEIRN YLHFFKEGKY WRFSKGKGRR VQGPFLSPST WPALPRKLDS AFEDGLTKKT FFFSGRQVWV YTGTSVVGPR RLDKLGLGPE VTQVTGALPQ GGGKVLLFSR QRFWSFDVKT QTVDPRSAGS VEQMYPGVPL NTHDIFQYQE KAYFCQDRFY WRVNSRNEVN QVDEVGYVTF DILQCPED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol