Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Minor allergen Can f 2 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Minor allergen Can f 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7470-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048930
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001003189.1
Minor allergen Can f 2 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
403829
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CANF2
Recombinant Protein
E. coli
QEGNHEEPQG GLEELSGRWH SVALASNKSD LIKPWGHFRV FIHSMSAKDG NLHGDILIPQ DGQCEKVSLT AFKTATSNKF DLEYWGHNDL YLAEVDPKSY LILYMINQYN DDTSLVAHLM VRDLSRQQDF LPAFESVCED IGLHKDQIVV LSDDDRCQGS RD