missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6222-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16051700

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001003159.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
E. coli
HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403785
500 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales