Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6227-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051750
Cantidad Precio
1 1245.00€ / 200 microgramos
3 1160.96€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001003200.1
IL-8 / CXCL8 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
403850
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP