Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog G-CSF / CSF3 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5878-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
G-CSF / CSF3 Protein
Research Use Only
CSF3
Recombinant Protein
E. coli
MAPLGPTGPL PQSFLLKCLE QMRKVQADGT ALQETLCATH QLCHPEELVL LGHALGIPQP PLSSCSSQAL QLMGCLRQLH SGLFLYQGLL QALAGISPEL APTLDTLQLD TTDFAINIWQ QMEDLGMAPA VPPTQGTMPA FTSAFQRRAG GVLVASNLQS FLELAYRALR HFAKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol