Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog DMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) DMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6934-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
DMP1 Protein
Research Use Only
DMP1
Recombinant Protein
E. coli
MHRPAGGLSR SGGKEGDDKD DDEDDSGDDT FGDDDNGPGP EERQGGKSRL KSNEDSADST QSREDSPSLG EDSAQDTTSE SRDLDNEDEM NSSPERGDSV QESESKEHWV GGGSEGDSSH GDGSEFGDEE MQNDDPDTIR NERGNSRMNS ASVKSEESKG NSDEQASTQD SGDSQSMEYP RRKIFRKSRI SEEDDIGELD DSNTMEEVKS DSTENANSKE TGLSQSRENS ESESVEESEE NQSQEDSQNI QDPSSESSQE VDLPSQENSS ESQEEVVTES RGDNPDNTTS HSDQEDSDSS EENSLNKPSS SESESTEEQA DSESNESLRS SEESPESTEE NSSSQEDLQS HSASAESQSE ESQSEQDSQS EEDDASDSQD SSKLKEDSNS TESKSSSEEE GQSKNTEIES RKLIVDTYHN KPIGDQDDND CQDGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol