Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog DMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) DMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6934-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046760
  • en la oferta / 200 microgramos
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
Especificaciones
DMP1 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DMP1
Recombinant Protein
E. coli
MHRPAGGLSR SGGKEGDDKD DDEDDSGDDT FGDDDNGPGP EERQGGKSRL KSNEDSADST QSREDSPSLG EDSAQDTTSE SRDLDNEDEM NSSPERGDSV QESESKEHWV GGGSEGDSSH GDGSEFGDEE MQNDDPDTIR NERGNSRMNS ASVKSEESKG NSDEQASTQD SGDSQSMEYP RRKIFRKSRI SEEDDIGELD DSNTMEEVKS DSTENANSKE TGLSQSRENS ESESVEESEE NQSQEDSQNI QDPSSESSQE VDLPSQENSS ESQEEVVTES RGDNPDNTTS HSDQEDSDSS EENSLNKPSS SESESTEEQA DSESNESLRS SEESPESTEE NSSSQEDLQS HSASAESQSE ESQSEQDSQS EEDDASDSQD SSKLKEDSNS TESKSSSEEE GQSKNTEIES RKLIVDTYHN KPIGDQDDND CQDGY