Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5843-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908179
  • 818.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001013442.1
CMA1 / Chymase 1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
490628
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CMA1
Recombinant Protein
E. coli
IIGGTESKPH SRPYMAHLEI LTLRNHLASC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRF IMVTLGAHNI QKKEDTWQKL EVIKQFPHPK YDDLTLRHDI MLLKLKEKAN LTLAVGTLPL SPQFNFVPPG RMCRVAGWGK RQVNGSGSDT LQEVKLRLMD PQACRHYMAF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGQ NDAKPPAVFT RISHYRPWIN KVLKQNKA
Videos