Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5843-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918189
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001013442.1
CMA1 / Chymase 1 Protein
Research Use Only
CMA1
Recombinant Protein
Yeast
IIGGTESKPH SRPYMAHLEI LTLRNHLASC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRF IMVTLGAHNI QKKEDTWQKL EVIKQFPHPK YDDLTLRHDI MLLKLKEKAN LTLAVGTLPL SPQFNFVPPG RMCRVAGWGK RQVNGSGSDT LQEVKLRLMD PQACRHYMAF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGQ NDAKPPAVFT RISHYRPWIN KVLKQNKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
490628
50 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol