Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5888-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001029168.1
Cathepsin K Protein
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
APDSVDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN DGCGGGYMTN AFQYVQKNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP ISVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCNSDNL NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGENWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
608843
50 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol