Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP10497-250ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15924058
Cantidad Precio
1 2090.00€ / 250 microgramos
3 1951.43€ / 250 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
250 μg
Untested
Dengue Virus, ST4
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
20mM Tris-HCl pH 7.5, 300mM NaCl.