Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 2690.00€
Especificaciones
Nombre | Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus, ST4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904058
|
enQuireBio™
QP10497-100UG |
100 μg |
1300.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924058
|
enQuireBio™
QP10497-250UG |
250 μg |
2690.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934058
|
enQuireBio™
QP10497-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914058
|
enQuireBio™
QP10497-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Dengue Virus, ST4 |