Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10478-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923998
Cantidad Precio
1 1095.00€ / 500 microgramos
4 1021.53€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The NS1 non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.
Especificaciones
Especificaciones
Serotype 2 NS1 Protein
500 μg
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.