Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein
Recombinant Protein
402.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre Serotype 2 NS1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913998
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10478-100UG
100 μg
402.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923998
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10478-500UG
500 μg
1415.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The NS1 non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.
Especificaciones
Especificaciones
Serotype 2 NS1 Protein
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.