Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10483-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15924008
  • 1865.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Serotype 4 NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Tris pH 8.5.
500 μg
Untested
Dengue virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.