Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10483-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914008
  • 403.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Serotype 4 NS1 Protein
100 μg
Untested
Dengue virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Tris pH 8.5.
Videos