missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue virus serotype 4 Envelope Protein
Recombinant Protein
414.00€ - 1525.00€
Especificaciones
Nombre | serotype 4 Envelope Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Untested |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15993998
|
enQuireBio™
QP10482-100UG |
100 μg |
414.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904008
|
enQuireBio™
QP10482-500UG |
500 μg |
1525.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
serotype 4 Envelope Protein | |
Untested | |
Dengue virus | |
His | |
>90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
PBS pH7.4. |