Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST4 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 ST4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre Dengue NS1 ST4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15947908
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11647-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15927908
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11647-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937908
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11647-1MG
1 mg
7270.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Dengue NS1 ST4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Dengue NS1 ST4 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1?g/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A.