missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST3 Protein

A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 ST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11646-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15917908

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Dengue NS1 ST3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Dengue NS1 ST3 protein solution (1 mg/ml) in 1xPBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales