missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Dengue Envelope-4 22kDa Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997868
|
enQuireBio™
QP11636-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917878
|
enQuireBio™
QP11636-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907878
|
enQuireBio™
QP11636-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Dengue Envelope-4 22kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffered saline, pH 7.4. |