Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 45kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 45kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Dengue Envelope-2 45kDa Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11630-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11630-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15927858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11630-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Dengue Envelope-2 45kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein solution contains Phosphate buffer and 50mM arginine.