missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 & 4 Protein

A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 & 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11627-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15927848

  • 238.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Dengue Envelope-2 & 4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein solution contains Phosphate buffered saline, pH 7.4.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales