Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
181.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre Dengue Envelope-1 32kDa Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Dengue Virus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15937838 Ver documentos enQuireBio™
QP11624-100UG
100 μg 181.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
15957838 Ver documentos enQuireBio™
QP11624-500UG
500 μg 710.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
15947838 Ver documentos enQuireBio™
QP11624-1MG
1 mg 1415.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Specifications
Specifications
Dengue Envelope-1 32kDa Protein
His
Dengue Virus
Recombinant Protein
E. coli
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).