Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain Merlin) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Viral interleukin-10 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7461-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058920
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
YP_081552.1
Viral interleukin-10 homolog Protein
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature. Protein
Cytomegalovirus
Untagged
Tris-based buffer, 50% glycerol
3077506
Greater than 95.8% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
UL111A
Recombinant Protein
E. coli
ATTTTIKNTK PQCRPEDYAT RLQDLRVTFH RVKPTLQRED DYSVWLDGTV VKGCWGCSVM DWLLRRYLEI VFPAGDHVYP GLKTELHSMR STLESIYkDa MRQCPLLGCG DKSVISRLSQ EAERKSDNGT RKGLSELDTL FSRLEEYLHS RK