Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7086-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Uncharacterized protein UL131 Protein
Research Use Only
UL131
Recombinant Protein
E. coli
MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Cytomegalovirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol