missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Envelope glycoprotein 1

A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus Envelope glycoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7456-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16058900

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

YP_081555.1
Envelope glycoprotein 1
200 μg
Not determined.
Full Length
Cytomegalovirus
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3077416
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
gL
Recombinant Protein
E. coli
AAVSVAPTAA EKVPAECPEL TRRCLLGEVF EGDKYESWLR PLVNVTGRDG PLSQLIRYRP VTPEAANSVL LDEAFLDTLA LLYNNPDQLR ALLTLLSSDT APRWMTVMRG YSECGDGSPA VYTCVDDLCR GYDLTRLSYG RSIFTEHVLG FELVPPSLFN VVVAIRNEAT RTNRAVRLPV STAAAPEGIT LFYGLYNAVK EFCLRHQLDP PLLRHLDKYY AGLPPELKQT RVNLPAHSRY GPQAVDAR
Videos
Documentos