missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Enhanced green fluorescent Protein

A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus Enhanced green fluorescent protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8950-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057291

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Enhanced green fluorescent Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Cytomegalovirus
His-Myc
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
egfp
Recombinant Protein
Yeast
MVSKGEELFT GVVPILVELD GDVNGHKFSV SGEGEGDATY GKLTLKFICT TGKLPVPWPT LVTTLTYGVQ CFSRYPDHMK QHDFFKSAMP EGYVQERTIF FKDDGNYKTR AEVKFEGDTL VNRIELKGID FKEDGNILGH KLEYNYNSHN VYIMADKQKN GIKVNFKIRH NIEDGSVQLA DHYQQNTPIG DGPVLLPDNH YLSTQSALSK DPNEKRDHMV LLEFVTAAGI TLGMDELYK
Videos
Documentos