Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque Nectin-4 Protein
Descrizione
Measured by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 for this effect is 0.1-1 μg/mL.
Specifica
Specifica
| Accession Number | XP_005541277.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gene ID (Entrez) | 81607 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 38-45 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived Nectin-4 protein Gly32-Ser349, with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?