Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey CD58/LFA-3 Fc Protein, CF
Product Code. 18766275
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Product Code. Quantity Unit Size
18766275 50 μg 50µg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18766275 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 11432CD050
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fc Chimera
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Recombinant Cynomolgus Monkey CD58/LFA-3 Fc Chimera (Catalog # 11432-CD) binds to recombinant Human CD2 Fc Chimera Protein (Catalog # 1856-CD ) with a ED50 of 0.150-2.00 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number XP_0055542263.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 965
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 70-78 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theroretical): 48 kDa
Quantity 50 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived cynomolgus monkey CD58/LFA-3 protein Cynomolgus Monkey CD58 (Ile29-Arg215) (N-terminus) Accession # XP_005542263.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein CD58/LFA-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.