Learn More
enQuireBio™ Recombinant CMV CMV Pp65 Protein
A cDNA sequence encoding the CMV Pp65 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
235.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | Pp65 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | CMV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957348
|
enQuireBio™
QP11465-100UG |
100 μg |
235.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977348
|
enQuireBio™
QP11465-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967348
|
enQuireBio™
QP11465-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Pp65 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
CMV | |
GST | |
CMV Pp65 protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 10mM glutathione, 60mM NaCl, 0.125% sarcosil and 50% glycerol. |