Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster P4HB / ERBA2L Protein
A DNA sequence encoding the Chinese hamster P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001233622.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100689433 |
Nombre | P4HB / ERBA2L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16041211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091211
|
enQuireBio™
QP7857-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001233622.1 | |
P4HB / ERBA2L Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chinese Hamster | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100689433 | |
Research Use Only | |
P4hb | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DAPEEEDNVL VLKKSNFAEA LAAHNYLLVE FYAPWCGHCK ALAPEYAKAA AKLKAEGSEI RLAKVDATEE SDLAQQYGVR GYPTIKFFKN GDTASPKEYT AGREADDIVN WLKKRTGPAA TTLSDTAAAE TLIDSSEVAV IGFFKDVESD SAKQFLLAAE AVDDIPFGIT SNSGVFSKYQ LDKDGVVLFK KFDEGRNNFE GEVTKEKLLD FIKHNQLPLV IEFTEQTAPK IFGGEIKTHI LLFLPKSVSD YDGKLGNFKK AAEGFKGKIL FIFIDSDHTD NQRILEFFGL KKEECPAVRL ITLEEEMTKY KPESDELTAE KITEFCHRFL EGKIKPHLMS QELPEDWDKQ PVKVLVGKNF EEVAFDEKKN VFVEFYAPWC GHCKQLAPIW DKLGETYKDH ENIIIAKMDS TANEVEAVKV HSFPTLKFFP ATADRTVIDY NGERTLDGFK KFLESGGQDG AGDDDDVDLE EALEPDMEED DDQKAVKDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |