Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Cathepsin D / CTSD Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) Cathepsin D / CTSD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5886-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
XP_003510282.1
Cathepsin D / CTSD Protein
Research Use Only
CTSD
Recombinant Protein
E. coli
GPVSELLKNY LDAQYYGEIG IGTPPQCFTV VFDTGSSNLW VPSIHCKLLD IACWIHHKYN SGKSSTFVKN GTSFDIHYGS GSLSGYLSQD TVSVPCKSEQ PGGLKVEKQI FGEAIKQPGI TFIAAKFDGI LGMGYPSISV NNVVPVFDNL MQQKLVEKNI FSFFLNRDPT GQPGGELMLG GIDSKYYEGE LSYLNVTRKA YWQVHMDQLD VANGLTLCKG GCEAIVDTGT SLLVGPVDEV KELQKAIGAV PLIQGEYMIP CEKVSSLPSV TLKLGGKDYE LSPSKYVLKV SQGGKTICLS GFMGMDIPPP SGPLWILGDV FIGTYYTVFD RDNNRVGFAK AATL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100766628
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chinese Hamster
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol