missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus VLP Protein

Recombinant Protein

930.00€ - 3025.00€

Especificaciones

Nombre VLP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10473-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10473-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Virus-Like Particles (VLPs) are a new form of protein expression that consist of protein shells with outer proteins that are specific to the given virus. VLPs are immunogenic but are non-infectious, lacking the primary genetic material of the virus. Additionally, VLPs more effectively activate aspects of the immune response, which improves immune stimulation and immunological memory. VLP-based vaccines have also shown to provide effective protection and are in current use for several diseases.
Especificaciones

Especificaciones

VLP Protein
Untested
Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
0.02M tris-HCl pH7.5, 0.125M sodium chloride.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications