Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken MDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the MDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre | MDH1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Chicken |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941159
|
enQuireBio™
QP12665-1000IU |
1000 IU |
137.00€
1000 unidades |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951159
|
enQuireBio™
QP12665-50000IU |
50000 IU |
1500.00€
50000 unidades |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961159
|
enQuireBio™
QP12665-5000IU |
5000 IU |
212.00€
5000 unidades |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MDH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chicken | |
Untagged | |
Each mg of protein contains 0.59 mg NaPO4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIAKGDVF GKEQPLVLVL LDITPMMTVL EGVVMELQDC ALPLLREVIP TDKEEVAFKD LDIAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKTVKVVVVG NPANTNCLIA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKSQIALK LGVTSNDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV NVKGKEVGVY EAIKDDSWLK GDFILTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPAGEFVSMG VISDGNSYGV PEDLLYSFPV VIKDKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKETAVEF LSSA | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |