Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Focal adhesion kinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Focal adhesion kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8800-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_990766.1
Focal adhesion kinase 1 Protein
Research Use Only
PTK2
Recombinant Protein
E. coli
LANNEKQGVR SHTVSVSETD DYAEIIDEED TYTMPSTRDY EIQRERIELG RCIGEGQFGD VHQGIYMSPE NPAMAVAIKT CKNCTSDSVR EKFLQEALTM RQFDHPHIVK LIGVITENPV WIIMELCTLG ELRSFLQVRK FSLDLASLIL YAYQLSTALA YLESKRFVHR DIAARNVLVS ATDCVKLGDF GLSRYMEDST YYKASKGKLP IKWMAPESIN FRRFTSASDV WMFGVCMWEI LMHGVKPFQG VKNNDVIGRI ENGERLPMPP NCPPTLYSLM TKCWAYDPSR RPRFTELKAQ LSTILEEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396416
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol