missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Chicken Anosmin-1 Protein

A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Anosmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6250-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16061920

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_990755.1
Anosmin-1 Protein
Research Use Only
ANOS1
Recombinant Protein
E. coli
SPAGPGAATA RRQDEAFSTA RCTSRCLSLQ ITRISAFFKH FQNNGSLAWC QNHKQCSKCL EPCKESWDLK KNHCQSFCEP LFPKKNYECL TSCEFLKYIL SVKQGDCPAP EKASGFAAAC VESCEADSEC SGVKKCCSNG CGHTCQVPKN LYKGVPLKPR KELKFIELQS GDLEVKWSSK FNISIEPVIY VVQRRWNQGI HPSEDDATNW QTVAQTTDER VQLSDIRASR WYQFRVAAVN VHGTRGFTAP SKHFRSSKDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396395
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales