Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Anosmin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Anosmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6250-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_990755.1
Anosmin-1 Protein
Research Use Only
ANOS1
Recombinant Protein
E. coli
SPAGPGAATA RRQDEAFSTA RCTSRCLSLQ ITRISAFFKH FQNNGSLAWC QNHKQCSKCL EPCKESWDLK KNHCQSFCEP LFPKKNYECL TSCEFLKYIL SVKQGDCPAP EKASGFAAAC VESCEADSEC SGVKKCCSNG CGHTCQVPKN LYKGVPLKPR KELKFIELQS GDLEVKWSSK FNISIEPVIY VVQRRWNQGI HPSEDDATNW QTVAQTTDER VQLSDIRASR WYQFRVAAVN VHGTRGFTAP SKHFRSSKDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396395
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol