Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Cat Serum amyloid A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | SAA1 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16084780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064780
|
enQuireBio™
QP6645-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Cat Serum amyloid A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
SAA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EWYSFLGEAA QGAWDMWRAY SDMREANYIG ADKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRVTDF FRHGNSGHGA EDSKADQEWG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |