Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6645-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cat Serum amyloid A Protein
Research Use Only
SAA1
Recombinant Protein
Yeast
EWYSFLGEAA QGAWDMWRAY SDMREANYIG ADKYFHARGN YDAAQRGPGG AWAAKVISDA RENSQRVTDF FRHGNSGHGA EDSKADQEWG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol